Kaliumselencyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumselencyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumselencyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumselencyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3425-46-5 | CKNSe | 144.08 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 201980500
Preis (EUR)
305,00
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
305,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3425-46-5
IUPAC Namepotassium cyanoselanide
Molecular FormulaCKNSe
InChI KeyKYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
SMILES[K+].[Se-]C#N
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to beige
Appearance (Form)Crystalline powder or needles
Infrared spectrumConforms
Titration Argentometric>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only