L(-)-Cystine, 98.5-101.5%, Multi-Compendial, meets analytical specifications of BP, Ph. Eur., GMP, J.T.Baker™
Avantor™

L(-)-Cystine, 98.5-101.5%, Multi-Compendial, meets analytical specifications of BP, Ph. Eur., GMP, J.T.Baker™

This product is GMP Manufactured and meets USP, BP and EP specifications.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
2073-061 kg
Número de catálogo 2073-06
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 kg
This product is GMP Manufactured and meets USP, BP and EP specifications.
This product is GMP Manufactured and meets USP, BP and EP specifications.

Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.

Especificaciones
Punto de ebullición428°C (1013 hPa)
CAS56-89-3
Nombre del producto químico o materialL(-)-Cystine
ColorCream
Punto de fusión261°C to 262°C
Fórmula molecularHOOCCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOH
EnvasePoly bottle, tamper-evident cap
Sinónimo(2R,2'R)-3,3'-Disulfanediylbis(2-aminopropanoic acid), (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2, (R)-(-)-Cystine
GradoMulti-Compendial
Peso molecular (g/mol)240.3
Porcentaje de pureza98.5 to 101.5%
Cantidad1 kg
Unit Size1 kg