사양
CAS73-32-5
화학물질 이름 또는 재질L(+)-Isoleucine
색상Colorless
용융점279°C to 280°C
분자식H3CCH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
포장Poly bottle, tamper-evident cap
동의어(2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH, L-Isoleucine
등급Multi-Compendial/USP
분자량(g/mol)131.17
백분율 순도98.5 to 101.5%
수량100 g
pH5.5 to 7
Unit Size100 g