Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™
Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™
Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™
Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™
Thermo Scientific™

Flacons en PEHD économiques à col étroit Nalgene™

Conservez les échantillons et les solutions de travail utilisées quotidiennement telles que les tampons et réactifs de paillasse dans ces flacons en PEHD économiques destinés à des applications générales moins intensives.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)Taille du bouchon
2089-0004125 ml24 mm
2089-000260 ml20 mm
2089-0008250 ml24 mm
2089-0016500 ml28 mm
2089-00321 l38-430 mm
Référence 2089-0004
Prix (EUR)
37,05
Offre exceptionnelle en ligne
59,70
Économisez 22,65 (38%)
Case of 72
Capacité (métrique):
125 ml
Taille du bouchon:
24 mm
Prix (EUR)
37,05
Offre exceptionnelle en ligne
59,70
Économisez 22,65 (38%)
Case of 72

Conservez les échantillons et les solutions de travail utilisées quotidiennement telles que les tampons et réactifs de paillasse dans les flacons en PEHD économiques à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons constituent une version plus légère des flacons Nalgene de qualité laboratoire d’origine. Destinés à des applications générales moins intensives, ces flacons en polyéthylène haute densité sont garantis étanches†.

Caractéristiques :
  • Économiques et réutilisables
  • La translucidité permet de voir facilement les niveaux de liquide
  • Bouchons sans liner assurant une étanchéité ultime, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs

Contenu :

Bouchons à tête vissante en polypropylène

Remarque :

Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.

Spécifications
ACT LabelOui
AutoclavableNon autoclavable
Capacité4 oz, 125 ml
Couleur de bouchonNaturel
Joint de fermetureSans joint
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon24 mm
Type de bouchonBouchon à vis
DescriptionFlacon économique à col étroit
Diamètre (métrique)50 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col18 mm
À utiliser avec (application)À usage général et moins intensif
Hauteur (impériale)2,4 in
Hauteur (métrique)101 mm
Finition de col24 mm
Nbre par carton72
Nb par paquet72
Distribution par le bouchonNon
Capacité (impériale)4 oz
Capacité (métrique)125 ml
Certifications/ConformitéFabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure IncludedOui
CouleurNaturels, transparents
JetableNon
MatériauHDPE
BoucheÉtroit
Type de produitFlacon économique à col étroit
FormeRond
StérilitéNon stérile
Unit SizeCase of 72

Foire aux questions (FAQ)

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.