4-(Diethylamino)salicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Diethylamino)salicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-(Diethylamino)salicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-(Diethylamino)salicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 17754-90-4 | C11H15NO2 | 193.24 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 209480050
Preis (EUR)
22,80
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
22,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS17754-90-4
IUPAC Name4-(diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
Molecular FormulaC11H15NO2
InChI KeyXFVZSRRZZNLWBW-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCN(CC)C1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Pink to light brown to purple
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Powder
Melting point60°C to 64°C
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only