Solución de cloruro de allylmagnesium, 1,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Solución de cloruro de allylmagnesium, 1,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Solución de cloruro de allylmagnesium, 1,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Solución de cloruro de allylmagnesium, 1,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 209678000
Precio (EUR)
419,00
Each
Cantidad:
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
419,00
Each
Identificadores químicos
CAS2622-05-1
IUPAC Namechloro(prop-2-en-1-yl)magnesium
Molecular FormulaC3H5ClMg
InChI KeyPLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
SMILESCl[Mg]CC=C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Solution
Appearance (Color)Clear yellow to green to grey to brown to black
Titration with HCl1.5 to 1.9 M

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only