Product Image
Thermo Scientific™

Frascos de boca ancha de Nalgene™ fabricados con Teflon™ FEP con tapón, 500 ml

Realice análisis de trazas metálicas y aplicaciones de disolventes orgánicos con estos frascos de FEP resistentes a productos químicos y a temperaturas extremas.
Have Questions?
Número de catálogo 2100-0016
Precio (USD)
-

Realice análisis de trazas metálicas y aplicaciones de disolventes orgánicos con los frascos de boca ancha de FEP Teflon™ Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a productos químicos y a temperaturas extremas. Estos frascos de fluoropolímero son esterilizables en autoclave y pueden limpiarse rigurosamente en ácido nítrico en ebullición.

Características:
  • Transparente
  • Resiste temperaturas de -105 °C (-157 °F)
  • Tapones de ETFE de Tefzel™ incluidos
  • A prueba de fugas†

Nota:

Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Color del tapónNatural, translúcido
Material del cierreCopolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE) Tefzel™
Tamaño del tapón48 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco de boca ancha
Diámetro (métrico)71 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)38 mm
Altura (imperial)6,49 in
Altura (métrico)165mm
Acabado del cuello48 mm
Dispensación a través del tapónNo
Capacidad (imperial)16 oz
Capacidad (métrico)500mL
Certificaciones/conformidadCCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
ColorNatural, translúcido
MaterialFluroetileno-propileno (FEP) Teflon™
BocaAncha
Tipo de productoFrasco de boca ancha
FormaRedondo
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 4

Preguntas frecuentes

Why do you recommend Teflon-coated bottles to store high-value contents such as, active pharmaceutical ingredients (API's), bulk intermediates, and critical reagents?

Teflon is ideal for storing the highest-value contents because it is resistant to most chemicals, temperatures, and processes, allowing for rigorous cleaning procedures such as those that require boiling nitric acid. Teflon also allows you to store contents down to cryogenic temperatures for products requiring ultra-low temperature (below -100 degrees C) storage.
We offer Nalgene Teflon bottles that provide excellent chemical and temperature resistance in a leak-proof design. They are manufactured using quality resins, with the added value of high-level support, making Nalgene Teflon bottles an ideal choice for your high-value contents.

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.