Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Teflon™ FEP Bottles with Closure
Actual product may vary
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Teflon™ FEP Bottles with Closure
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Teflon™ FEP Bottles with Closure
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Teflon™ FEP Bottles with Closure

온도 및 화학물질 저항성의 FEP 병을 사용하여 미량 금속 분석과 유기 용매 애플리케이션을 수행하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기
2100-00321 L53 mm
2100-0004125 mL33 mm
2100-0008250 mL43 mm
카탈로그 번호 2100-0032
제품 가격(KRW)
1,008,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,120,000
할인액 112,000 (10%)
Case of 4
용량(미터법):
1 L
마개 크기:
53 mm
제품 가격(KRW)
1,008,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,120,000
할인액 112,000 (10%)
Case of 4

Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure. These all-fluoropolymer bottles are autoclavable and can be rigorously cleaned in boiling nitric acid.

특징:
  • 투명
  • 최저 허용 온도 -105°C(-157°F)
  • Tefzel™ ETFE 캡 포함
  • 누액 방지†
보증: 90일

참고:

고압 멸균(autoclaving) 전에 스레드(threads)를 완전히 풀거나 캡을 제거하십시오.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
오토클레이브 가능Autoclavable
용량(영국식 단위)32 oz.
마개 색상Natural, translucent
마개 재질Tefzel™ ETFE
마개 크기53 mm
마개 유형Screw Cap
직경(미터법)91 mm
직경(미터법) 내부 넥43 mm
일회용Single-use
용도(애플리케이션)Storage, Transportation ​
높이(영국식 단위)8.1 in. (With Closure); 7.81 in. (Without Closure)
높이(미터법)209 mm
넥 마감53 mm
제품 유형Wide Mouth Bottle
형상Round
온도 범위(미터법)-100°C to 260°C
워크플로우 단계Upstream process solution storage. Upstream Validation
용량(미터법)1 L
Closure IncludedYes
색상Translucent
GraduatedNo
물질Teflon FEP
마우스Wide
멸균Non-sterile
Unit SizeCase of 4

자주 묻는 질문(FAQ)

Why do you recommend Teflon-coated bottles to store high-value contents such as, active pharmaceutical ingredients (API's), bulk intermediates, and critical reagents?

Teflon is ideal for storing the highest-value contents because it is resistant to most chemicals, temperatures, and processes, allowing for rigorous cleaning procedures such as those that require boiling nitric acid. Teflon also allows you to store contents down to cryogenic temperatures for products requiring ultra-low temperature (below -100 degrees C) storage.
We offer Nalgene Teflon bottles that provide excellent chemical and temperature resistance in a leak-proof design. They are manufactured using quality resins, with the added value of high-level support, making Nalgene Teflon bottles an ideal choice for your high-value contents.