Nalgene™ Wide-Mouth Teflon™ EP Tox/TCLP Bottle with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Wide-Mouth Teflon™ EP Tox/TCLP Bottle with Closure

미량 금속 분석 및 유기 용매를 사용하는 애플리케이션을 위해 고온 또는 저온 조건에서 Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Teflon™ EP Tox/TCLP Bottle을 사용할 수 있습니다.
Have Questions?
카탈로그 번호용량(미터법)
2101-22002.2L
카탈로그 번호 2101-2200
제품 가격(KRW)
701,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
824,000
할인액 123,000 (15%)
Case of 2
용량(미터법):
2.2L
제품 가격(KRW)
701,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
824,000
할인액 123,000 (15%)
Case of 2

미량 금속 분석 및 유기 용매를 사용하는 애플리케이션을 위해 고온 또는 저온 조건에서 Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Teflon™ EP Tox/TCLP Bottle with Closure를 사용할 수 있습니다. 요구되는 정확도를 유지하면서 안전성을 더욱 높인 이 실험실용 병은 US EPA Method 1311: Toxicity Characteristic Launching Program(TCLP)을 충족합니다.

  • 2.2L 용량의 온도-저항성 PTFE 수지 FEP 병은 입구가 넓어 큰 사이즈의 시료 테스트에 사용 가능
  • 고압 멸균 가능(autoclavable)
  • 누액 방지†
  • PTFE 수지가 라이닝된 폴리프로필렌 뚜껑 포함

참고:

고압 멸균(autoclaving) 시작 전에 나사산을 완전히 풀어야 합니다.

참고 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다.
사양
오토클레이브 가능Autoclavable
인증/적합성U.S. EPA Method 1311: Toxicity Characteristic Leaching Program(TCLP)를 충족함
마개 색상흰색
마개 라이너Teflon™ PFA
마개 재질폴리프로필렌
마개 크기100mm
마개 유형스크류 마개
직경(영국식 단위)4.7 in.
직경(영국식 단위) 내부3.5 in.
직경(미터법)119mm
직경(미터법) 내부89mm
용도(애플리케이션)Storage, Transportation ​
높이(영국식 단위)9.5 in.
높이(미터법)241mm
케이스당 수2/Cs.
팩당 수1 Ea.
제품라인EP Tox/TCLP Bottle
형상둥근형
워크플로우 단계Upstream process solution storage. Upstream Validation
용량(미터법)2.2L
색상자연스러운 반투명
물질Teflon™ FEP
마우스넓음
멸균비멸균
Unit SizeCase of 2

자주 묻는 질문(FAQ)

Why do you recommend Teflon-coated bottles to store high-value contents such as, active pharmaceutical ingredients (API's), bulk intermediates, and critical reagents?

Teflon is ideal for storing the highest-value contents because it is resistant to most chemicals, temperatures, and processes, allowing for rigorous cleaning procedures such as those that require boiling nitric acid. Teflon also allows you to store contents down to cryogenic temperatures for products requiring ultra-low temperature (below -100 degrees C) storage.
We offer Nalgene Teflon bottles that provide excellent chemical and temperature resistance in a leak-proof design. They are manufactured using quality resins, with the added value of high-level support, making Nalgene Teflon bottles an ideal choice for your high-value contents.