Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers
El producto real puede variar
Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers
Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers
Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers
Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers
Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers
Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers
Thermo Scientific™

Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzers

Adapt your sodium analyzer to specific needs with Thermo Scientific™ Application Packages, Consumables and Replacement Parts for Orion™ 2111XP Sodium Analyzer.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo
211150XPConsumibles catiónicos/de alta acidez
210045Electrodos de ión selectivo de sodio
211150XPFKit de cationes/alta acidez sin reactivos
211160XPKit de consumibles de amoníaco
211160XPFKit de amoníaco sin reactivos
211192XPKit de consumibles DIPA
211192XPFKit de consumibles DIPA sin reactivos
2111XAPaquete de aplicación de amoníaco
2111XCPaquete de cationes/de alta acidez
2111XDPaquete de aplicación DIPA
2111XPCALKit de calibración de sodio
2111XPEKKit de electrodo
2111XPEPPlaca frontal de componentes electrónicos
Número de catálogo 211150XP
Precio (CLP)
-
Tipo:
Consumibles catiónicos/de alta acidez
Adapt your sodium analyzer to your specific analytical needs with Thermo Scientific™ Application Packages, Consumables and Replacement Parts for the Thermo Scientific™ Orion™ 2111XP Sodium Analyzer.
Garantía: fuera de la caja

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Material del envaseValox 264
Certificaciones/conformidad211150XP
DescripciónCation/High Acid Application Consumables Kit – for one year operation
Límites de detección0.1 ppb
Tipo de pantalla211150XP
Caudal40 mL/min.
Para utilizar con (equipo)Orion™ 2111XP Sodium Analyzer
Incluye2 x 2L acetic acid reagent (181030), 2 x 4 ft. diffusion tubing assemblies with O-rings (150060), reagent bottle adapter (2110RBA), ammonia calibration standards kit (181040), ammonia electrode (100047), reference electrode (210056), 5 x 2 oz. reference electrode filling solution (181073), O-ring kit (2110OK), restriction tube assembly (2100RT), 4 inlet filters (181120) and box of pipette tips (204846-001)
Presión de entrada8 to 100 psig
SalidasAnalog: 3; Alarm: 3; Relay: 3
Detalles del reléMax Load: 250VAC; 30VDC; 5A
Tiempo de respuesta95% within 2 minutes
Entrada de muestras1/4 in. NPTF tube fitting
Temperatura de las muestras5 to 45 °C
Tensión85/132 VAC, 170/264 VAC
Temperatura de funcionamiento (métrico)5°C to 45°C (Sample)
TipoConsumibles catiónicos/de alta acidez
Unit SizeEach