Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™

Elija los frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón para una amplia variedad de usos de campo y de laboratorio, incluidos el almacenamiento de productos químicos secos y el muestreo de agua.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
2120-00052 l
2120-00104 l
Número de catálogo 2120-0005
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
2 l

Realice una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y de campo, incluidos el almacenamiento de productos químicos secos y el muestreo de agua con los frascos grandes de HDPE de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno de alta densidad son ideales para su uso en congeladores a - 100 °C (- 148 °F). El HDPE resistente a los productos químicos es compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio.

Características:
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta - 100 °C (- 148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • El tapón no tiene revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Este frasco no es a prueba de fugas†.

Incluye:

Tapones de rosca de polipropileno de 100 mm

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad2 l (0.5 gal)
Capacidad (imperial)0,5 gal
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea estadounidense (USP).
Color del tapónBlanco
Revestimiento del tapónSin revestimiento
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón100 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco grande de boca ancha
Diámetro (métrico)119 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)89 mm
DesechablesReutilizable
Altura (imperial)24,38 cm (9,6 pulg)
Altura (métrico)244 mm
Acabado del cuello100 mm
N.° por paquete1/Pk.
Tipo de productoFrasco grande de boca ancha
Cantidad1/Pk.
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)12,01 cm (4,73 pulg)
Capacidad (métrico)2 l
Closure IncludedSí
ColorNatural
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaAncha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 6

Preguntas frecuentes

Why are some of your wide mouth bottles and jars not considered liquid leakproof?

This was a consequence of design and engineering limitations, and there was no practical way to incorporate the same level of seal integrity as our certified leakproof containers. While in many cases, they still hold up well to liquid containment applications, they have not been tested specifically for that purpose, and thus would be the responsibility of the customer to perform validation and risk management studies if necessary.