Benzyl-Cinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzyl-Cinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzyl-Cinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzyl-Cinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238.29 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 215290050
Preis (EUR)
26,30
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
26,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS103-41-3
IUPAC Namebenzyl (2E)-3-phenylprop-2-enoate
Molecular FormulaC16H14O2
InChI KeyNGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
SMILESO=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Crystalline mass or liquid after melting
Melting point33°C to 37°C
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
GC>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only