Zitronensäure, Mononatriumsalz, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Zitronensäure, Mononatriumsalz, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Zitronensäure, Mononatriumsalz, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zitronensäure, Mononatriumsalz, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 215335000
Preis (EUR)
61,10
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
61,10
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS18996-35-5
IUPAC Namesodium 3-carboxy-2-(carboxymethyl)-2-hydroxypropanoate
Molecular FormulaC6H7NaO7
InChI KeyHWPKGOGLCKPRLZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C([O-])=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with HClO4>=98.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only