Blei(IV)-oxid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Blei(IV)-oxid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Blei(IV)-oxid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Blei(IV)-oxid, 97+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1309-60-0 | O2Pb | 239.20 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 217531000
Preis (EUR)
56,30
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
56,30
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1309-60-0
IUPAC Nameplumbanedione
Molecular FormulaO2Pb
InChI KeyYADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=[Pb]=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Chloride (Cl)=<0.02 %
Copper (Cu)=<0.01 %
Titration with Na2S2O3>=97.0 %
Sulfate (SO4)=<0.005 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
RUO – Research Use Only