Product Image
Gibco™

Ham's F-12 Nährstoffmischung

Ham's Nährstoffmischung F-12 (F-12) wurde für die Serum-freie Einzelzell-Ausplattierung von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-12 wurde seitdem fürWeitere Informationen
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMenge
21765037
auch als 21765-037 bezeichnet
10 x 500 mL
21765029
auch als 21765-029 bezeichnet
500 mL
Katalognummer 21765037
auch als 21765-037 bezeichnet
Preis (EUR)
170,65
Exklusiv online
241,00
Ersparnis 70,35 (29%)
Each
Menge:
10 x 500 mL
Customize this product
Preis (EUR)
170,65
Exklusiv online
241,00
Ersparnis 70,35 (29%)
Each
Ham's Nährstoffmischung F-12 (F-12) wurde für die Serum-freie Einzelzell-Ausplattierung von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-12 wurde seitdem für Serum-freies Wachstum von CHO-Kulturen sowie Serum-ergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet. Wir bieten viele Gibco™ F-12-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Zusammensetzung mithilfe des Medien-Auswahlwerkzeuges.

Dieses Ham F-12 wird wie folgt modifiziert:

Mit
• L-Glutamin
• Phenolrot

Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar.

Im Vergleich zu anderen Basalmedien enthält F-12 eine größere Vielfalt an Komponenten, einschließlich Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin. Serumfreies Wachstum von CHO-Zellen in F-10 hat zu einer Vielzahl von verbesserten Formulierungen, wie Ham F-12 Nährstoffmischung (F-12), geführt.

cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert. Um eine lückenlose Versorgung sicherzustellen, bieten wir auch ein identisches Gibco™ F-12-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11765-062). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.

Gibco™ F-12 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund ist bei F-12 eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Rinderserum (FBS), erforderlich. F-12 nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (1,176 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
Specifications
ZelltypSäugetierzellen
Konzentration1 X
KulturmilieuCO2
Fertigungsqualität, HerstellungsqualitätcGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität280 bis 310 mOsm/kg
ProduktlinieGibco
ProdukttypHam's F-12 Nährstoffmischung
Menge10 x 500 mL
Haltbarkeit12 Monate
KlassifikationOhne tierische Bestandteile
Culture TypeSäugetierzellkultur
FormFlüssig
SterilitätSteril gefiltert
Mit AdditivenGlutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
Ohne AdditiveKeine HEPES
pH7,1 bis 7,5
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur.
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum.