Orion™ 2100 Series pH ORP and Conductivity Analyzer
Orion™ 2100 Series pH ORP and Conductivity Analyzer
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Orion™ 2100 Series pH ORP and Conductivity Analyzer

Measure pH, ORP and conductivity accurately and reliably in the harshest environments with our pH ORP and conductivity analyzer.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoCanales
21PHCD2Analizador de pH/ORP/conductividad2
2100CD2Módulo de conductividad
2100DCMódulo de comunicación digital
2100PH2Módulo de pH/ORP
2100PMKKit de montaje de tubería
2100SMKKit de montaje del panel de muestra
2102PH1SCAnalizador con kit de pH UPW1
2102PH2XAnalizador con kit de ORP2
2102PHXAnalizador con kit de ORP1
2104CDAnalizador de conductividad2
Número de catálogo 21PHCD2
Precio (MXN)
-
Tipo:
Analizador de pH/ORP/conductividad
Canales:
2
Measure pH/ORP and conductivity accurately and reliably in the harshest environments with the Thermo Scientific™ Orion™ 2100 Series pH ORP and Conductivity Analyzer. Designed for the highest accuracy and performance, this analyzer has flexible measurement parameters for single, dual or combined pH ORP. Conductivity inputs are offered with optional digital communications.

Features:

  • Single channel or dual channel configurations
  • Optional digital communication boards
  • Provides cation and ammonia/ETA compensation for customizing to your plant's requirement

2100 Series pH Analyzer Consumables Ordering Information:

  • pH Consumables Kit — pH 4.01, 7.00 and 10.01 Buffers and Process Thermo Scientific™ Ross™ Electrode Filling Solution, Cat. No. 2001CP
  • pH 4.01 Buffer, 475mL, Cat. No. 910104
  • pH 7.00 Buffer, 475mL, Cat. No. 910107
  • pH 10.01 Buffer, 475mL, Cat. No. 910110
  • Process Ross Electrode Filling Solution, 5 x 60mL, Cat. No. 2001FS
  • Process Ross Electrode Filling Solution, 4 x 120mL, Cat. No. 2001F4
  • pH Electrode Cleaning Solution A for Protein Removal, 4 x 30mL, Cat. No. 900021
  • pH Electrode Cleaning Solution B for Bacteria Removal, 4 x 60mL, Cat. No. 900022
  • pH Electrode Cleaning Solution C for General Cleaning, 4 x 30mL, Cat. No. 900023
  • pH Electrode Cleaning Solution D for Oil and Grease Removal, 4 x 60mL, Cat. No. 900024

2100 Series Conductivity Analyzer Consumables Ordering Information:

  • 111.9mS/cm Conductivity Standard, 5 x 60mL, Cat. No. 011005
  • 12.9mS/cm Conductivity Standard, 5 x 60mL, Cat. No. 011006
  • 1413μS/cm Conductivity Standard, 5 x 60mL, Cat. No. 011007
  • 100μS/cm Conductivity Standard, 5 x 60mL, Cat. No. 011008

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Exactitud±0.01
Exactitud (resistividad)0.5% ± 1 digit
Exactitud (temperatura)±0.5°C
Exactitud (mV)±0.01pH
Salida de alarma3 ea.
Amperaje5A
Salidas analógicas2 ea.
Material del envaseValox 364
Certificaciones/conformidadCE,CSA, FCC Class A limits
Channel 1pH/ORP
Channel 2Conductivity
Canales2
Detalles de comunicaciónModBus with additional Module
Bucles de corriente4(0) to 20 mA
Descripción2100 Series Dual Channel pH/ORP and Conductivity Analyzer
Tipo de pantallaCustom LCD, backlit with scrolling text
Clasificación de carcasaNEMA 4X IP 65
Frecuencia0 to 60 Hz
Altura (métrico)144 mm
Tipo de tecladoMembrane
Longitud (métrico)186 mm
Humedad relativa máx.5 to 95%, non-condensing
Opciones de montajePipe, Panel or Wall Mount
Intervalo (resistividad)2ohm to 100Mohm
Intervalo (mV)±1999mV
Resolución0.1; 0.01
Resolución (resistividad)2ohms/cm
Resolución (temperatura)0.1°C
Resolución (mV)1mV
Temperatura de funcionamiento (imperial)41°F to 113°F
Interfaz USBNo
Tensión85/132 VAC, 170/264 VAC
Anchura (métrico)144 mm
Temperatura de funcionamiento (métrico)5°C a 45°C
TipoAnalizador de pH/ORP/conductividad
Unit SizeEach