Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular HDPE Carboy
Thermo Scientific™

Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular HDPE Carboy

직육면체 모양의 견고한 카보이를 사용해 시약을 보관하고 운반할 수 있습니다.
Have Questions?
카탈로그 번호수량
2214-0050Case of 4
카탈로그 번호 2214-0050
제품 가격(KRW)
-
수량:
Case of 4

견고한 Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty HDPE Carboy를 사용하여 시약을 보관하고 운반할 수 있습니다. 직육면체 모양은 제한된 보관 공간을 최적화하는데 도움을 주며, 손잡이가 커서 장갑 낀 손으로도 사용하기 편합니다. 이 튼튼한 폴리에틸렌 카보이는 내구성이 강하며, 공간을 효율적으로 사용할 수 있게 합니다.

특징:
  • 내구성 및 화학적 저항성을 위한 튼튼한 벽 구조
  • 5L 및 1 gal 단위의 눈금
  • 누액 방지† 라이너리스(linerless) 70mm 스크류 마개
  • 고압 멸균 불가(Not Autoclavable)

참고 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

† “누액 방지”라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다.

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

† 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다.
사양
용량(영국식 단위)5 gal.
마개 라이너Unlined
마개 크기70mm
마개 유형Screw
치수(길이 x 폭 x 높이)12.1 x 9.2 x 15.7 in.(323 x 234 x 399mm)
용도(애플리케이션)Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
케이스당 수4/Cs.
팩당 수1 Ea.
수량Case of 4
워크플로우 단계Upstream process solution storage. Upstream Validation
오토클레이브 가능Not Autoclavable
용량(미터법)20L
색상White
물질HDPE
제품 유형Rectangular Carboy
멸균Sterile
Unit SizeCase of 4