Zinksulfid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), < 10 μs, Thermo Scientific Chemicals
Zinksulfid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), < 10 μs, Thermo Scientific Chemicals
Zinksulfid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), < 10 μs, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zinksulfid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), < 10 μs, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 223651000
Preis (EUR)
107,00
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
107,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1314-98-3
IUPAC Namezinc(2+) sulfanediide
Molecular FormulaSZn
InChI KeyDRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES[S--].[Zn++]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Total trace metal impurities=<0.01 %
Appearance (Color)White to light yellow
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
RUO – Research Use Only