Garrafón de polipropileno Nalgene™
Thermo Scientific™

Garrafón de polipropileno Nalgene™

Para su uso con: Para su uso con grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos; Esterilizable en autoclave; Material del tapón: Polipropileno; Color: Blanco
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
2250-002010 l
2250-0020PK10 l
2250-0050PK20 l
2250-013052 l
Número de catálogo 2250-0020
Precio (CLP)
937.625
Case of 6
Capacidad (métrico):
10 l
Precio (CLP)
937.625
Case of 6

Elija los garrafones esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ para lotes grandes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos. Estos garrafones cuentan con una boca grande para facilitar el llenado y la dispensación, y están fabricados en polipropileno natural con tapón de polipropileno 83B y junta de TPE (elastómetro termoplástico).

Opciones de personalización disponibles para las aplicaciones de transferencia de fluidos. Se adaptan perfectamente a una amplia variedad de tapones opcionales 83B con conjuntos de tubos estándar (como los de llenado y ventilación Nalgene™ Top Works™, Nalgene™) y diseños de juegos de tubos personalizados.

Conformidad alimentaria FDA y farmacéutica USP VI para PP, PC y LDPE
• Graduaciones moldeadas en incrementos de 1 gal. y 5L para una dispensación sencilla Asas laterales integradas que ayudan a levantar los cuatros tamaños más grandes La copa de la llave está moldeada para aportar resistencia y evitar fugas A
• Prueba de fugas
• Bombona

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

Especificaciones
Capacidad (imperial)2,6 gal
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón83B
Diámetro exterior (métrico)250 mm
Para utilizar con (aplicación)Para su uso con grandes lotes de medios de cultivo, producción de vacunas, medios a granel y almacenamiento de productos químicos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altura con tapón (métrico)389 mm
IncluyeMangos
N.° por paquete1 Each
Volumen hasta el borde (imperial)3 gal
Volumen hasta el borde (métrico)12 l
Paso del flujo de trabajoUpstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Esterilizables en autoclaveSí
Capacidad (métrico)10 l
ColorBlanco
MaterialPolipropileno
Tipo de productoGarrafa con asa
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 6