Bromure de myristyltriméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Bromure de myristyltriméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Bromure de myristyltriméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bromure de myristyltriméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336.40 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Tout afficher
Flacon en plastique
Référence 229371000
Prix (EUR)
87,30
Each
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
87,30
Each
Identifiants chimiques
CAS1119-97-7
IUPAC Nametrimethyl(tetradecyl)azanium bromide
Molecular FormulaC17H38BrN
InChI KeyCXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Voir plus
Melting point245°C to 250°C
Appearance (Color)White
Titration Argentometric98.5 to 101.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Infrared spectrumConforms

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Catalyseur de transfert de phase
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche