Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo
Thermo Scientific™

Cintas de sellado Nunc™, acrilato de vinilo

Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con estas cintas de sellado, ideales para todas las aplicaciones de ensayos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterialPara utilizar con (aplicación)Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
236366PoliésterCultivo celular; Aplicaciones estérilesNo
232698AluminioPCR y almacenamiento en placas de 96 pocillosSí
232699AluminioPCR y almacenamiento en placas de 384 pocillosSí
232701PolipropilenoPCRSí
232702PolipropilenoPCR; Ensayos de fluorescencia; MicroscopíaSí
235306PolietilenoPerforación repetida; baja autofluorescencia; ELISANo
235307PoliolefinaPCR; qPCR; ELISA; cristalografía de proteínasSí
236272ViniloEnsayos de luminiscencia, reflectantes de luz, ensayos ELISPOT, diseñados tanto para la parte superior como para la parte inferior de las placas ópticasNo
236370PoliésterUso general; protección de muestras; ELISANo
236703ViniloEnsayos de fluorescencia; absorción de luz; bloqueo de luz; inhibición de la degradación fotográfica de compuestos sensibles a la luz; diseñados para la parte superior o inferior de las placas ópticas, muescas en el sello para ayudar con la alineación de la parte inferior de la placaNo
236707PoliésterUso general; elimina el efecto de borde en ELISASí
236710Acrilato de poliolefinaAutofluorescencia bajaSí
241205Rayón no tejidoCrecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gasNo
249720Rayón no tejidoCrecimiento celular, crecimiento bacteriano, no citotóxico, velocidad de transmisión de vapor de humedad de 4200 g/m^2/24 horas, altamente permeable al gasSí
250050PlásticoAplicador manual para un sellado consistenteNo
276014AluminioPCR; excelente resistencia química, evaporación mínima de muestras, maleable, permite la verificación visual de la seguridad de selladoSí
3501PoliésterPara el dorso adhesivo; elimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzadaNo
5701TS1PoliésterElimina el efecto de borde en ELISA, minimiza la evaporación y la contaminación cruzadaNo
Número de catálogo 236366
Precio (MXN)
-
Material:
Poliéster
Para utilizar con (aplicación):
Cultivo celular; Aplicaciones estériles
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa:
No

Minimice la evaporación y proteja las muestras de la contaminación y los vertidos con las cintas de sellado Thermo Scientific™ Nunc™. Estos cierres adhesivos son ideales para todas las aplicaciones de ensayos. Los productos Nunc para ciencias biológicas ofrecen resultados fiables y reproducibles y cumplen los requisitos de los principales certificados y normas de calidad del sector.

  • Los sellos adhesivos sellan eficazmente todos los formatos de microplaca
  • El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto y forma una sólida unión con la placa al aplicar presión
  • La banda delgada y ligera sella la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado, n.º 250050)
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
DescripciónCINTA DE SELLADO POLYESTR STRL CLR
Para utilizar con (aplicación)Cultivo celular; Aplicaciones estériles
Condiciones de incubaciónGeneral
N.º por caja800
N.° por paquete200
DesprendibleSí
Tipo de productoCierre adhesivo
Solvent Or Alcohol ResistantReactivos para las ciencias biológicas
Intervalo de temperatura (métrico)De -40 °C a +120 °C
Forma del pocilloTodas las formas de pocillos
adhesivo/a/sAcrílico
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasaNo
ColorTransparente
MaterialPoliéster
N.° de pocillos96
PerforableNo
Plate CompatibilityAll
Línea de productosNunc
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 800
Contenido y almacenamiento
General

Preguntas frecuentes

Can I boil Nunc Sealing Tape?

Our Nunc Stealing Tape is thermostable from -20 degrees C to 100 degrees C.