Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen
Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen
Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen
Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen
Thermo Scientific™

Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen

Dispensieren Sie den Inhalt ohne Kippen oder Schütteln mit diesen LDPE-Spritzflaschen, die durch ihren weiten Hals schneller und einfacher befüllt werden können.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)VerschlussgrößePackungsgröße
2402-0125125 ml24 mmCase of 48
2402-0125PK
auch als 2402-0125 bezeichnet
125 ml24 mmPack of 6
2402-0250250 ml24 mmCase of 36
2402-0250PK
auch als 2402-0250 bezeichnet
250 ml24 mmPack of 4
2402-0500500 ml38 mmCase of 24
2402-0500PK
auch als 2402-0500 bezeichnet
500 ml38 mmPack of 4
2402-0750750 ml38 mmCase of 24
2402-0750PK
auch als 2402-0750 bezeichnet
750 ml38 mmPack of 4
2402-10001000 ml43 mmCase of 12
2402-1000PK
auch als 2402-1000 bezeichnet
1000 ml43 mmPack of 2
Katalognummer 2402-0125
Preis (EUR)
213,30
Exklusiv online
237,00
Ersparnis 23,70 (10%)
Case of 48
Kapazität (metrisch):
125 ml
Verschlussgröße:
24 mm
Unit Size:
Case of 48
Preis (EUR)
213,30
Exklusiv online
237,00
Ersparnis 23,70 (10%)
Case of 48

Dispensieren Sie den Inhalt ohne Kippen oder Schütteln mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™ LDPE-Spritzflaschen, die durch ihren weiten Hals schneller und einfacher befüllt werden können. Flasche und Steigrohr sind einteilig gefertigt, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise, sowie einen präzisen Strahl ohne Verspritzen zu ermöglichen. Die Spitze kann zur Erhöhung der Durchflussmenge abgeschnitten werden.

Merkmale:
  • Flasche und Auslassspitze sind für eine gleichmäßige und auslaufsichere Funktionsweise einteilig gefertigt
  • Die Spitze ermöglicht einen gleichförmigen, ultrafeinen Strahl ohne Verspritzen; kann aber zur Durchflusserhöhung auch abgeschnitten werden
  • Auslaufsicher†

Lieferumfang:

Polypropylen-Schraubverschluss

Specifications
Fassungsvermögen4 oz., 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch)4 oz.
VerschlussmaterialPolypropylen
Verschlussgröße24 mm
VerschlusstypSchraubkappe
BeschreibungLDPE-Flasche/Schlauchansatz
Durchmesser (metrisch)48,3 mm
Höhe (angloamerikanisch)4,7 in.
Höhe (metrisch)119,4 mm
Anzahl pro Karton48
Anzahl pro Packung6
ProdukttypSpülflasche
FormZylindrisch
Dispensierung durch den VerschlussNein
Kapazität (metrisch)125 ml
Closure IncludedJa
FarbeDurchscheinend
GraduatedNein
MaterialLDPE
ÖffnungWeit
Unit SizeCase of 48

Zitierungen und Referenzen (4)

Zitierungen und Referenzen
Abstract
Identification of Biologically Active Chemokine Isoforms from Ascitic Fluid and Elevated Levels of CCL18/Pulmonary and Activation-regulated Chemokine in Ovarian Carcinoma.
Authors: Schutyser Evemie; Struyf Sofie; Proost Paul; Opdenakker Ghislain; Laureys Genevieve; Verhasselt Bruno; Peperstraete Lieven; Van De Putte Ignace; Saccani Alessandra; Allavena Paola; Mantovani Alberto; Van Damme Jo;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11978786
'Chemokines are important in leukocyte homeostasis, inflammation, angiogenesis, and metastasis. Here, the molecular diversity of chemokines present in ovarian carcinoma was studied by purifying the proteins to homogeneity from ascitic fluid. Biologically active intact CCL2 and processed CXCL8, CCL3, and CCL18 isoforms were recovered. CCL7 and CCL20 were also purified, ... More
beta 1-Integrin-mediated Glioma Cell Adhesion and Free Radical-induced Apoptosis Are Regulated by Binding to a C-terminal Domain of PG-M/Versican.
Authors: Wu Yaojiong; Chen Liwen; Zheng Peng-Sheng; Yang Burton B;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11805102
'Integrins are cell-surface glycoproteins that mediate cell activities, including tissue morphogenesis, development, immune response, and cancer, through interaction with extracellular proteins. Here we report a novel means by which integrin signaling and functions are regulated. In pull-down assays and immunoprecipitation, beta(1)-integrin bound to the C-terminal domain of PG-M/versican, an extracellular ... More
Cleavage of the carboxyl tail from the G3 domain of aggrecan but not versican and identification of the amino acids involved in the degradation.
Authors: Lee Vivian; Chen Liwen; Paiwand Frouz; Cao Liu; Wu Yaojiong; Inman Robert; Adams Mark E; Yang Burton B;
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:11932252
'Aggrecan, a major structural proteoglycan in cartilage, contains three globular domains, G1, G2, and G3, as well as sequences for glycosaminoglycan modification. A large number of proteases are implicated in aggrecan cleavage in normal metabolism, aging, and arthritis. These proteases are known to cleave at the IGD, KS, and CS ... More
Cell docking and on-chip monitoring of cellular reactions with a controlled concentration gradient on a microfluidic device.
Authors: Yang Mengsu; Li Cheuk-Wing; Yang Jun;
Journal:Anal Chem
PubMed ID:12199565
We have developed a microfluidic device for on-chip monitoring of cellular reactions. The device consists of two primary analytical functions: control of cell transport and immobilization, and dilution of an analyte solution to generate a concentration gradient. In this device, a dam structure in parallel to the fluid flow was ... More