Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,035-0,070mm, 60Å
Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,035-0,070mm, 60Å
Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,035-0,070mm, 60Å
Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,035-0,070mm, 60Å
Thermo Scientific Chemicals

Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,035-0,070mm, 60Å

Para cromatografía de columnas.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
2403600505 kg
Número de catálogo 240360050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 kg
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7631-86-9
IUPAC Namesilanedione
Molecular FormulaO2Si
InChI KeyVYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=[Si]=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
pH6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) Typical
Particle size=<10 % (Undersize)
Residual water=<6 % (160°C, 15 min)
Appearance (Color)White
Specific gravity0.46 to 0.55 kg/l (Typical)
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para cromatografía de columnas
RUO - Para uso exclusivo en investigación