Surfactante no iónico 188 Poloxamer (100X)
Gibco™

Surfactante no iónico 188 Poloxamer (100X)

Gibco™ Pluronic™ F-68 es un surfactante no iónico utilizado para controlar las fuerzas de cizalla en los cultivos en suspensión.Más información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
24040032100 mL
Número de catálogo 24040032
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 mL
Customize this product
Gibco™ Pluronic™ F-68 es un surfactante no iónico utilizado para controlar las fuerzas de cizalla en los cultivos en suspensión. Pluronic™ F-68 también se puede utilizar para reducir la formación de espuma en cultivos agitados y reducir la fijación celular al vidrio. Pluronic™ F-68 se suministra a una concentración del 10 % y es eficaz a una concentración de trabajo de 0,1 %.

Sistema de fabricación y calidad conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales
Gibco™ Pluronic™ F-68 se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las prácticas correctas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de célulaCélulas de mamíferos
Concentración100 X
Tipo de cultivoCultivos celulares en suspensión
Para utilizar con (aplicación)Investigación traslacional, investigación clínica
Calidad de fabricacióncGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productosGibco
Cantidad100 mL
Duración de almacenamiento18 meses
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
FuenteLibre de material de origen animal
ClasificaciónLibre de material de origen animal
FormularioLíquido
Tipo de productoSurfactante
EsterilidadEstéril con filtro
Sterilization MethodSterile-filtered
Sin aditivosSin rojo fenol
pHentre 6 y 8
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C

Condiciones de envío: Temperatura ambiente

Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación

Preguntas frecuentes

What is Pluronic F-68 Non-ionic Surfactant (100X) dissolved in?

It is a 10% solution of Pluronic F-68 in distilled water.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Citations & References (2)

Citations & References
Abstract
When less is more: enhanced baculovirus production of recombinant proteins at very low multiplicities of infection.
Authors: Liebman J M; LaSala D; Wang W; Steed P M;
Journal:Biotechniques
PubMed ID:9894589
Cotinine-conjugated aptamer/anti-cotinine antibody complexes as a novel affinity unit for use in biological assays.
Authors:Park S, Hwang D, Chung J,
Journal:Exp Mol Med
PubMed ID:22809871
Aptamers are synthetic, relatively short (e.g., 20-80 bases) RNA or ssDNA oligonucleotides that can bind targets with high affinity and specificity, similar to antibodies, because they can fold into unique, three-dimensional shapes. For use in various assays and experiments, aptamers have been conjugated with biotin or digoxigenin to form complexes ... More