Search
Search
| Número de catálogo | Descripción | Volumen (métrico) | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 24072676 | Casete de dispensación SMART de tubo estándar, paquete de 5 | De 5 to 2500 μl | 5 paq |
| 24073292 | Casete de dispensación SMART de tubo pequeño con puntas de plástico | De 0,5 to 50 μl | 1 unidad |
| 24073001 | Paquete de 5 casetes dispensadores de puntas con pequeño tubo de plástico SMART | De 0,5 to 50 μl | 5 paq |
| 24072678 | Casete dispensador de tubo estándar largo SMART (longitud del tubo 200 cm) | De 5 to 2500 μl | 1 unidad |
| N22704 | Casete dispensador de tubo estándar SMART+ | De 5 a 2500 μl | 1 unidad |
| N22706 | Casete dispensador de tubo estándar largo SMART+ (200 cm) | De 5 a 2500 μl | 1 unidad |
Garantice excelentes resultados de dispensación y rendimiento diario con los accesorios para dispensadores de reactivos Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART.