Peróxido de hidrógeno de urea, 1 g comprimidos, estabilizado, contiene 35 % en peso H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Peróxido de hidrógeno de urea, 1 g comprimidos, estabilizado, contiene 35 % en peso H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Peróxido de hidrógeno de urea, 1 g comprimidos, estabilizado, contiene 35 % en peso H2O2, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Peróxido de hidrógeno de urea, 1 g comprimidos, estabilizado, contiene 35 % en peso H2O2, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 124-43-6 | CH6N2O3 | 94.07 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
2410200101 kgFrasco de vidrio
Número de catálogo 241020010
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS124-43-6
IUPAC Nameperoxol; urea
Molecular FormulaCH6N2O3
InChI KeyAQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
SMILESOO.NC(N)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration with KMnO4>=33.5 % (H2O2)
Appearance (Color)White
Stabilizer1 % Sodium pyrophosphate
Appearance (Form)Tablets

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de oxidación
RUO – Research Use Only