Frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Nalgene™
Frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Nalgene™
Frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Nalgene™
Frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Nalgene™
Frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Nalgene™

Cumpla con las normas de etiquetado de recipientes de productos químicos. Estos frascos de lavado rotulados utilizan símbolos y colores estándar reconocibles al instante.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Chemical Label
2425-0504500mLIsopropanol
2425-0502500mLEtanol
2425-0503500mLMetanol
2425-0506500mLHipoclorito de sodio
2425-0505500mLAgua destilada
2425-0500500mLVarios
2425-0501500 mlAcetona
2425-10021000mLEtanol
2425-10031000mLMetanol
2425-10041000mLIsopropanol
2425-10051000mLAgua destilada
Número de catálogo 2425-0504
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
500mL
Chemical Label:
Isopropanol

Cumpla con las normas de etiquetado de recipientes de productos químicos con los frascos de lavado de boca estrecha de LDPE rotulados Thermo Scientific™ Nalgene™, que utilizan símbolos y colores estándar reconocibles al instante. Estos frascos de polietileno de baja densidad son flexibles para facilitar la dispensación y translúcidos para ver el contenido.

Características:

  • Con tapón de polipropileno o polietileno de alta densidad; tubo de llenado de copolímero de polipropileno
  • Disponen de autoventilación, pero el contenido permanece en el frasco sin riesgo de fugas.
  • El nombre químico, la fórmula química de la International Chemical Society (ICS) y el número de servicio de resúmenes químicos (Chemical Abstract Service, CAS) aparecen impresos en el frasco para una fácil identificación.
  • Barra de color que corresponde al color del tapón para prevenir la contaminación cruzada
  • Están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
  • El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.

Información para pedidos:

Disponibles en paquetes de frascos iguales de 500 o 1000 ml (16 o 32 oz), o bien en paquetes con un surtido de cinco frascos (solo de 500 ml/16 oz) de acetona, alcohol etílico, isopropanol, metanol y agua destilada.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNot Autoclavable
Capacidad16 oz., 500 mL
Capacidad (imperial)16 oz
Certificaciones/conformidadMeet requirements of OSHA Hazard Communication Regulation [29 CFR 1910.1200(f)(4)].
Color del tapónYellow
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón28mm
Tipo de tapónScrew Cap
Descripciónisopropanol
Diámetro (métrico)72.64 mm
Altura (imperial)8,3 in
Altura (métrico)210.82 mm
N.º por caja24
N.° por paquete6
Tipo de productoSafety Wash Bottle
FormaCilíndrico
Dispensación a través del tapónSí
Capacidad (métrico)500mL
Chemical LabelIsopropanol
Closure IncludedSí
Colornatural
GraduatedNo
MaterialLDPE
BocaNarrow
Unit SizeCase of 24