Divinyltetramethyldisiloxan, , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Divinyltetramethyldisiloxan, , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Divinyltetramethyldisiloxan, , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Divinyltetramethyldisiloxan, , 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2627-95-4 | C8H18OSi2 | 186.40 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 249212500
Preis (EUR)
414,00
Each
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
414,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2627-95-4
IUPAC Nameethenyl[(ethenyldimethylsilyl)oxy]dimethylsilane
Molecular FormulaC8H18OSi2
InChI KeyBITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
SMILESC[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=96.0 %
Refractive index1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only