1-Brom-3-iodobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
1-Brom-3-iodobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
1-Brom-3-iodobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Brom-3-iodobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 249420500
Preis (EUR)
199,00
Each
Menge:
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
199,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS591-18-4
IUPAC Name1-bromo-3-iodobenzene
Molecular FormulaC6H4BrI
InChI KeyCTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
SMILESBrC1=CC=CC(I)=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.6590 to 1.6620 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=98.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only