Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Thermo Scientific™

Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™

Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces plaques en polypropylène à 96 puits à faible liaison, qui empêchent la liaison de l’ADN ou des protéines et permettent une récupération complète des échantillons.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCouleurStérilitéType de puitsFit for Purpose
249945NoirNon stérileRondQualité certifiée
249943RougeNon stérileRondQualité certifiée
249944NaturelNon stérileRondQualité certifiée
249946NaturelStérileRondStérile
249947JauneNon stérileRondQualité certifiée
249949BlancNon stérileRondQualité certifiée
249950BleuNon stérileRondQualité certifiée
267245NaturelNon stérileRondQualité certifiée
267334NaturelStérileRondQualité certifiée
267342NoirNon stérileRondQualité certifiée
267350BlancNon stérileRondQualité certifiée
267385BleuNon stérileRondQualité certifiée
267407JauneNon stérileRondQualité certifiée
442587NaturelNon stérileRondQualité certifiée
Référence 249945
Prix (EUR)
446,00
Case of 120
Couleur:
Noir
Stérilité:
Non stérile
Type de puits:
Rond
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Prix (EUR)
446,00
Case of 120

Assurez-vous une récupération complète des échantillons grâce aux plaques en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Nunc MicroWell. Ces plaques sont idéales pour le stockage, car le polypropylène offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier. Le polypropylène supporte des températures allant de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.

Caractéristiques :

  • Conception à paroi partagée augmentant le volume des puits
  • Puits plus larges et à fond arrondi améliorant le mélange
  • Puits à fond conique pour une récupération optimale des échantillons
  • Plaques blanches et noires disponibles pour les applications de fluorescence et de luminescence
  • Polypropylène à faible liaison pour des dosages et un stockage homogènes
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécifications
AutoclavableAutoclavables
Type de liaisonPP à faible liaison
Certifications/ConformitéProduit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Exempt de DNaseOui
Description96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
À utiliser avec (application)Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
À utiliser avec (équipement)Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
CouvercleSans couvercle
Nbre par carton120
Nb par paquet20
Conditionnement120 boîtes
Plate SizeANSI/ SLAS Standard
Type de produitMicroplaque
Quantité120/boîte
Exempt de RNaseOui
État réglementaireUsage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Volume (métrique) de travail400 μl
Array8 x 12
Code-barresPersonnalisable
CouleurNoir
Fit for PurposeQualité certifiée
Format96 puits
MatériauPP
Nbre de puits96
Gamme de produitsNunc
StérilitéNon stérile
Traitement de surfaceNon traité
Volume (métrique) du puits450 μl
Type de puitsRond
Unit SizeCase of 120