Spécifications
CAS10034-99-8
Nom chimique ou matériauMagnesium sulfate heptahydrate
CouleurColorless
Point de fusion1124°C
Formule moléculaireMgSO4·7H2O
ConditionnementPoly bottle, tamper-evident cap
SynonymeEpsom salts
FormeCrystalline Powder
Poids moléculaire (g/mol)246.48
Pourcentage de pureté99 to 100.5%
Quantité2.5 kg
pH5 to 9.2 (25°C, 5% aqueous solution)
Unit SizeEach