Search
Search

| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 |
|---|---|---|---|
| 25205-011001 | 10 mm | 1 mm | 5 μm |
| 25205-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25205-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25205-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25205-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25208-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 8 μm |
| 25205-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25205-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25205-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25205-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
| 25203-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25203-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25203-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25203-151030 | 150 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25203-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25203-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25203-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25203-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25203-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25203-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25203-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm |
| 25203-033030 | 30 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25202-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25202-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25202-101030 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm |
| 25202-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
| 25205-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 25205-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 25205-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
| 25203-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 25203-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
| 25203-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
| 25203-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
| 25203-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm |
탁월한 성능과 일관된 분리능을 제공하는 최첨단 컬럼으로 첨단 크로마토그래피의 다양한 요구를 충족시킵니다. 12가지 다른 화학 작용을 사용할 수 있어 분리능을 최적화하고 생산성을 극대화할 수 있습니다. 역상, 이온 교환, HILIC 또는 정상 크로마토그래피에서 뛰어난 피크 모양을 얻을 수 있습니다.
보증 기간 제한: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.