Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
El producto real puede variar
Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8

Tiene analitos con hidrofobicidad media o necesita una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima? Estas columnas ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una excelente forma de pico.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
25208-254630250 mm4,6 mm8 μm
25205-102130100 mm2,1 mm5 μm
25205-254030250 mm4 mm5 μm
25205-154630150 mm4,6 mm5 μm
25205-05463050 mm4,6 mm5 μm
25205-05213050 mm2,1 mm5 μm
25205-152130150 mm2,1 mm5 μm
25205-254630250 mm4,6 mm5 μm
25205-104630100 mm4,6 mm5 μm
25203-154630150 mm4,6 mm3 μm
25203-153030150 mm3 mm3 μm
25203-152130150 mm2,1 mm3 μm
25203-104630100 mm4,6 mm3 μm
25203-103030100 mm3 mm3 μm
25203-102130100 mm2,1 mm3 μm
25203-05463050 mm4,6 mm3 μm
25203-05303050 mm3 mm3 μm
25203-05213050 mm2,1 mm3 μm
25202-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
25202-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
25202-101030100 mm1 mm1,9 μm
25202-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
25205-01400110 mm4 mm5 μm
25205-01300110 mm3 mm5 μm
25205-01210110 mm2,1 mm5 μm
25205-01100110 mm1 mm5 μm
25203-01400110 mm4 mm3 μm
25203-01300110 mm3 mm3 μm
25203-01210110 mm2,1 mm3 μm
25203-01100110 mm1 mm3 μm
Número de catálogo 25208-254630
Precio (EUR)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
8 μm
Para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 para lograr una sensibilidad excepcional y una forma de pico excelente. La selectividad es similar a las columnas C18 con un orden de elución predecible pero con menos retención. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18
  • Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos
  • Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18
Separaciones más rápidas
  • Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18
  • Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas
Rendimiento superior
  • Formas de pico enormemente simétricas
  • Aumento de la velocidad de análisis, eficacia y sensibilidad
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC

Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.

  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Material de embalajeSílice
Fase estacionariaC8
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL7
Carga de carbono8%
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas8 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro175Å
pHDe 2 a 9
Unit SizeEach