Triphosgène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Triphosgène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Triphosgène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Triphosgène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 32315-10-9 | C3Cl6O3 | 296.75 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 258950500
Prix (EUR)
271,00
Each
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
271,00
Each
Identifiants chimiques
CAS32315-10-9
IUPAC Nameditrichloromethyl carbonate
Molecular FormulaC3Cl6O3
InChI KeyUCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
Voir plus
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals and/or chunks
Melting point77°C to 81°C
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms
Assay>=98.5 %

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Réactif de couplage, réactif de formation des liaisons C-X
RUO – Research Use Only