Hidróxido sódico, extrapuro, solución al 50 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Hidróxido sódico, extrapuro, solución al 50 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Hidróxido sódico, extrapuro, solución al 50 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hidróxido sódico, extrapuro, solución al 50 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Ver todo
Tambor de plástico
Número de catálogo 259860050
Precio (EUR)
136,65
Precio exclusivo en nuestra web
152,00
Ahorro 15,35 (10%)
Each
Cantidad:
5 L
Envase:
Tambor de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
136,65
Precio exclusivo en nuestra web
152,00
Ahorro 15,35 (10%)
Each
Identificadores químicos
CAS1310-73-2
IUPAC Namesodium hydroxide
Molecular FormulaHNaO
InChI KeyHEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES[OH-].[Na+]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration with HCl49.0 to 51.0 %
Appearance (Form)Viscous solution
Sodium carbonate (Na2CO3)=<0.2 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4)=<100 ppm (Na2SO4)
Density(20°C) 1.510 to 1.540 kg/l
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación