You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
オンデマンド動画
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
クロマトグラフィーカラムおよびカートリッジ
▸
GCカラム
▸
GCキャピラリーカラム
▸
TracePLOT TG-BOND S GC カラム
Thermo Scientific™
TracePLOT TG-BOND S GC カラム
この中極性 PLOT カラムは、粒子流出なく非極性および極性化合物を常に高い再現性で分析できます。
テクニカルサポート
オーダーサポート
表示を変更
製品番号(カタログ番号)
長さ(メートル法)
直径(メートル法)
26006-6090
30 m
0.53 mm
26006-6000
15 m
0.32 mm
26006-6030
30 m
0.32 mm
3 オプション
製品番号(カタログ番号)
26006-6090
価格(JPY)
Each
お問い合わせください ›
長さ(メートル法):
30 m
直径(メートル法):
0.53 mm
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC カラムは高い性能と優れた安定性で、非極性化合物および極性化合物を常に高い再現性で分析します。このカラムは中極性のジビニルベンゼン/4-ビニルピリジン固相を採用しており、固定相が剥離しないように、粒子をチューブの側壁に固定しているため流出の恐れがなく、検出システムを損傷することもありません。
アプリケーション:
非極性化合物および極性化合物
類似品:
CP-PoraPLOT S
Supel-G45
Rt™-S-BOND
仕様
直径(メートル法)
0.53 mm
使用対象(アプリケーション)
GC for Non-Polar and Mid-Polar Compounds
最高温度(摂氏)
Up to 200°C
極性
Mid-Polar
直径(メートル法)内径
0.53 mm
フィルム厚
20 μm
長さ(メートル法)
30 m
固定相
TracePLOT™ TG-BOND S
Unit Size
Each