TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Column
Thermo Scientific™

TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Column

이 낮은 블리드의 극성 GC 컬럼을 사용하면 산성화 위험을 방지하면서 고성능, 고감도 및 고재현성으로 유기산을 식별할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법) 내부필름 두께
26087-297030 m0.32 mm1 μm
26087-130015 m0.25 mm0.25 μm
26087-131015 m0.32 mm0.25 μm
26087-142030 m0.25 mm0.25 μm
26087-143030 m0.32 mm0.25 μm
26087-144030 m0.53 mm0.25 μm
26087-154060 m0.25 mm0.25 μm
26087-223030 m0.25 mm0.5 μm
26087-224030 m0.32 mm0.5 μm
26087-286015 m0.53 mm1 μm
26087-298030 m0.53 mm1 μm
카탈로그 번호 26087-2970
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
30 m
직경(미터법) 내부:
0.32 mm
필름 두께:
1 μm
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Column을 사용하면 산성화 위험을 방지하면서 고성능, 고감도 및 고재현성으로 유기산을 식별할 수 있습니다.
뛰어난 성능을 위한 설계
  • 극성 상, 산 비활성화 폴리에틸렌 글리콜
  • 산성화 위험 및 산 흡착 방지
  • 높은 MW 산에 대한 탁월한 피크 모양
  • USP G25, G35 상과 동등
  • 응용 분야:
  • 유기산
  • 유리지방산
  • 알코올

  • 낮은 블리드와 우수한 비활성으로 컬럼 성능이 빠르게 향상
  • 이 블리드가 낮고 안정적인 컬럼은 일관된 결과를 제공합니다.
  • 낮은 기준선 노이즈와 저수준 분석 물질의 강화된 분해능으로 검출 한계가 향상됩니다.
  • 컬럼 블리드가 최소화되어 컬럼 수명이 연장되고 생산성이 보다 높아집니다.
  • 컬럼 블리드가 줄어들어 모든 시간대의 고정상 재현성이 향상됩니다. 그 결과 런투런(Run-to-run)과 배치투배치(Batch-to-batch) 재현성이 향상됩니다.
  • 우수한 비활성으로 특히 고활성 화합물이나 분석하기 어려운 화합물에 대한 피크 모양과 감도가 높게 향상됩니다.

  • 권장 용도:
  • 카르복실산
  • 유기산
  • 대안적 사용:
  • 알코올
  • 음료에 포함된 알코올
  • 알데히드
  • 알디톨 아세테이트(당)
  • 정유
  • 다음과 유사:
  • DB-FFAP
  • HP-FFAP
  • Nukol™
  • OV™-351
  • CP-Wax 58 CB
  • Stabilwax™-DA
  • BP-21
  • Optima™ FFAP
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    설명1 um Thickness; 0.32 mm ID; 30 m Length
    직경(미터법)0.32 mm
    용도(애플리케이션)Alcohol Analysis, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols
    최대 온도(미터법)240/250°C
    극성Polar
    직경(미터법) 내부0.32 mm
    필름 두께1 μm
    길이(미터법)30 m
    제품라인TraceGOLD
    정지상TraceGOLD™ TG-WAXMS A
    USP 유형G25, G35
    Unit SizeEach