Enfriadores con circulación Merlin™
El producto real puede variar
Enfriadores con circulación Merlin™
Enfriadores con circulación Merlin™
Thermo Scientific™

Enfriadores con circulación Merlin™

Ahorre un espacio valioso gracias a los compactos enfriadores refrigerados de baja temperatura Merlin que proporcionan un suministro continuo de 1000 a 4300 vatios de capacidad de refrigeración para aplicaciones críticas.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad de refrigeraciónTipo de bombaRequisitos eléctricos
264216990001Hasta 2156 vatiosT1 (bomba de turbina)230 V 60 Hz
266226024000Hasta 4282 vatiosCP55 (bomba centrífuga)230 V, 50 Hz
266216024000Hasta 4832 vatiosCP55 (bomba centrífuga)230 V 60 Hz
266216992001Hasta 4832 vatiosT1 (bomba de turbina)230 V 60 Hz
266225044000Hasta 4282 vatiosPD2 (bomba de desplazamiento positivo)230 V, 50 Hz
264225040002Hasta 1.300 vatiosPD2 (bomba de desplazamiento positivo)230 V, 50 Hz
264216040002Hasta 1800 vatiosPD2 (bomba de desplazamiento positivo)208 V 60 Hz
264225990001Hasta 2156 vatiosT1 (bomba de turbina)230 V, 50 Hz
264225044000Hasta 2156 vatiosPD2 (bomba de desplazamiento positivo)230 V, 50 Hz
264216044000Hasta 2156 vatiosPD2 (bomba de desplazamiento positivo)230 V 60 Hz
266216044000Hasta 4832 vatiosPD2 (bomba de desplazamiento positivo)230 V 60 Hz
Número de catálogo 264216990001
Precio (EUR)
-
Capacidad de refrigeración:
Hasta 2156 vatios
Tipo de bomba:
T1 (bomba de turbina)
Requisitos eléctricos:
230 V 60 Hz

Ahorre un valioso espacio con los enfriadores refrigerados de baja temperatura Thermo Scientific™ Merlin compactos. Estos enfriadores prolongadores de la temperatura ofrecen un suministro constante de 1000 a 4300 vatios de capacidad de enfriamiento para aplicaciones críticas.

Los enfriadores con circulación Thermo Scientific Merlin son perfectos para aplicaciones que requieren la desaparición del calor en un amplio rango de temperatura. Con cinco opciones de capacidad de enfriamiento con un rango de temperatura de - 15 °C a + 35 °C, la serie de enfriadores Merlin proporciona un enfriamiento potente y un diseño compacto y fiable. Los enfriadores de circulación Merlin cuentan con una amplia variedad de opciones, incluidas diversas de bombeo, paquetes de comunicación e indicadores de nivel / caudal bajo, y se pueden configurar para ajustarse a muy distintos requisitos de aplicación.
  • La conformidad global garantiza la seguridad del usuario
  • Controlador intuitivo fácil de utilizar
  • El depósito translúcido permite visualizar rápidamente el nivel de líquidos
  • La rejilla extraíble permite un mantenimiento preventivo rápido y sencillo

Recomendado para:

  • Biotecnología
  • Sector farmacéutico
  • Láser
  • Laboratorio
  • Instrumental analítico
  • Impresión
  • Semiconductores
  • Industrial
  • Medicina
Especificaciones
Certificaciones/conformidadMarca CE y UL.
ModeloMerlin M75 LR
Capacidad de la bomba3.5 @ 60 psi (13.0 @ 4.2 bar)
Tipo de bombaT1 (bomba de turbina)
RefrigeranteR134A
Estabilidad de la temperatura±0,1 °C
Capacidad de refrigeraciónHasta 2156 vatios
Requisitos eléctricos230 V 60 Hz
Intervalo de temperaturaDe -15 °C a +35 °C
Unit SizeEach