Merlin™ Umwälzkühler
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Merlin™ Umwälzkühler
Merlin™ Umwälzkühler
Thermo Scientific™

Merlin™ Umwälzkühler

Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen, die eine kontinuierliche Versorgung zwischen 1000 und 4300 W Kühlkapazität für kritische Applikationen bieten.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKühlleistungPumpentypElektrische Anforderungen
264225044000Bis zu 2.156 WattPD2 (Verdrängerpumpe)230 V, 50 Hz
266226024000Bis zu 4.282 WattCP55 (Kreiselpumpe)230 V, 50 Hz
266216024000Bis zu 4832 WattCP55 (Kreiselpumpe)230 V, 60 Hz
266216992001Bis zu 4832 WattT1 (Turbinenpumpe)230 V, 60 Hz
266225044000Bis zu 4.282 WattPD2 (Verdrängerpumpe)230 V, 50 Hz
264225040002Bis zu 1.300 WattPD2 (Verdrängerpumpe)230 V, 50 Hz
264216040002Bis zu 1800 WattPD2 (Verdrängerpumpe)208 V / 60 Hz
264225990001Bis zu 2.156 WattT1 (Turbinenpumpe)230 V, 50 Hz
264216990001Bis zu 2156 WattT1 (Turbinenpumpe)230 V, 60 Hz
264216044000Bis zu 2156 WattPD2 (Verdrängerpumpe)230 V, 60 Hz
266216044000Bis zu 4832 WattPD2 (Verdrängerpumpe)230 V, 60 Hz
Katalognummer 264225044000
Preis (EUR)
-
Kühlleistung:
Bis zu 2.156 Watt
Pumpentyp:
PD2 (Verdrängerpumpe)
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz

Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Thermo Scientific™ Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen. Diese Umwälzkühler bieten eine Dauerkühlleistung zwischen 1000 und 4300 W für kritische Applikationen.

Thermo Scientific Merlin Umwälzkühler eignen sich ideal für Applikationen, bei denen die Wärme über einen breiten Temperaturbereich entzogen werden muss. Die Merlin Kühlplattform bietet fünf Kühlleistungen mit einem Temperaturbereich von -15 °C bis +35 °C und zeichnet sich durch leistungsstarke Kühlung bei einem robusten und kompakten Design aus. Dank zahlreicher Optionen wie verschiedene Pumpen, Kommunikationspakete und Anzeigen bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand/zu niedrigem Fluss können die Merlin Umlaufkühler für die unterschiedlichsten Applikationsansprüche konfiguriert werden.
  • Die globale Konformität garantiert Anwendersicherheit
  • Anwenderfreundliche intuitive Steuerung
  • Halbtransparenter Behälter ermöglicht schnelle Prüfung des Flüssigkeitsstands
  • Entnehmbares Metallgitter gestattet schnelle und einfache vorbeugende Wartung

Empfohlen für:

  • Biotechnologie
  • Pharmazeutik
  • Laser
  • Labor
  • Analytik
  • Druck
  • Halbleiter
  • Industrie
  • Medizin
Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE
KommunikationRS232, Fernstart, Alarm für niedrigen Durchfluss und niedrigen Füllstand
AnschlusstypRS 232
ModellMerlin M75 LR LL/LF
Pumpenkapazität2,5 gpm bei 60 psi (9,5 l/min bei 4,2 bar)
PumpentypPD2 (Verdrängerpumpe)
KältemittelR134A.
Temperaturstabilität±0,1 °C
KühlleistungBis zu 2.156 Watt
Elektrische Anforderungen230 V, 50 Hz
Temperaturbereich-15°bis +35 °C
Unit SizeEach