Trans-Zeatin (synthetisch), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Trans-Zeatin (synthetisch), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Trans-Zeatin (synthetisch), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Trans-Zeatin (synthetisch), 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 264291000
Preis (EUR)
624,00
Each
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
624,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1637-39-4
IUPAC Name(2E)-2-methyl-4-[(7H-purin-6-yl)amino]but-2-en-1-ol
Molecular FormulaC10H13N5O
InChI KeyUZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
SMILESCC(CO)=C/CNC1=C2NC=NC2=NC=N1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Loss on drying=<1 %
Appearance (Color)White to cream
Infrared spectrumConforms
Melting point>=207°C
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only