Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PEI HILIC
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PEI HILIC

Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales utilizando columnas para LC PEI HILIC Hypersil GOLD.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
26503-151030150 mm1 mm3 μm
26505-05213050 mm2,1 mm5 μm
26505-05463050 mm4,6 mm5 μm
26505-102130100 mm2,1 mm5 μm
26505-152130150 mm2,1 mm5 μm
26505-154630150 mm4,6 mm5 μm
26505-252130250 mm2,1 mm5 μm
26505-254630250 mm4,6 mm5 μm
26502-152130150 mm2,1 mm1,9 μm
26502-102130100 mm2,1 mm1,9 μm
26502-05213050 mm2,1 mm1,9 μm
26503-154630150 mm4,6 mm3 μm
26503-153030150 mm3 mm3 μm
26503-152130150 mm2,1 mm3 μm
26503-103030100 mm3 mm3 μm
26503-102130100 mm2,1 mm3 μm
26503-05213050 mm2,1 mm3 μm
26505-103030100 mm3 mm5 μm
26503-01210110 mm2,1 mm3 μm
26503-01100110 mm1 mm3 μm
26505-01400110 mm4 mm5 μm
Número de catálogo 26503-151030
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
Tamaño de partículas:
3 μm

Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales, utilizando las columnas para LC PEI HILIC (cromatografía de líquidos de interacción hidrófila) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas ofrecen separación directa sin necesidad de derivatización de muestras o reactivos de par iónico. Las columnas, que incorporan una excepcional forma de pico y selectividad, proporcionan una mejora de la sensibilidad para la detección por MS. Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm, las columnas para PEI HILIC Hypersil GOLD son ideales para aplicaciones de descubrimiento de fármacos, análisis de alimentos y análisis medioambientales.

Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas HPLC

Haga frente a los retos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que proporcionan un rendimiento excepcional y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalNo
Para utilizar conCromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice
Forma de partículaFully Porous
CantidadEach
Fase estacionariaPolietileneimina
Área de la superficie220 m²/g
Temperatura60 °C
Carga de carbono6 %
Diámetro (métrico)1 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseHILIC
Tamaño de poro175Å
Línea de productosHypersil GOLD
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach