Metavanadato de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Metavanadato de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Metavanadato de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Metavanadato de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13718-26-8 | NaO3V | 121.93 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 269212500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS13718-26-8
IUPAC Namesodium vanadiumoylolate
Molecular FormulaNaO3V
InChI KeyCMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Na+].[O-][V](=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to yellow to light beige to light green
Titration with Na2S2O3>=95 %
Appearance (Form)Powder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only