Search
Search

| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 |
|---|---|---|---|
| 26M881540 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
| 26M882130 | 15 m | 0.53 mm | 50 μm |
| 26M882860 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm |
| 26M882230 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
| 26M881300 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
| 26M880350 | 15 m | 0.25 mm | 0.10 μm |
| 26M882250 | 30 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
| 26M881420 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
| 26M882880 | 30 m | 0.53 mm | 1 μm |
| 26M881440 | 30 m | 0.53 mm | 0.25 μm |
| 26M883360 | 30 m | 0.53 mm | 1.5 μm |