PYBOP(R), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
PYBOP(R), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
PYBOP(R), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

PYBOP(R), 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 128625-52-5 | C18H28F6N6OP2 | 520.39 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo 270720050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS128625-52-5
IUPAC Name(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy)tris(pyrrolidin-1-yl)phosphanium
Molecular FormulaC18H28N6OP
InChI KeyWGNZRLMOMHJUSP-UHFFFAOYSA-N
SMILESC1CCN(C1)[P+](ON1N=NC2=CC=CC=C12)(N1CCCC1)N1CCCC1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Melting point145°C to 160°C (Dec)
HPLC>=98.5 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White to off-white
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de acoplamiento
RUO – Research Use Only