Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco
Thermo Scientific™

Frascos cuentagotas Nalgene™, 15 ml, color blanco

Dispensación precisa, fiable y repetible de diversos reactivos. Estos frascos cuentagotas están fabricados con LDPE opaco y resultan ideales para la protección de sustancias sensibles a la luz UV. Una alternativa excelente a los dispositivos de pipeteo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Color del tapón
2753-905015 mlVarios
2751-91254 mlBlanco
2751-90258 mlBlanco
2751-905015 mlBlanco
Número de catálogo 2753-9050
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
15 ml
Color del tapón:
Varios

Seleccione los frascos cuentagotas blancos de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ para una dispensación precisa, fiable y repetible de varios reactivos como una excelente alternativa a los dispositivos de pipeteo. Los frascos cuentagotas Nalgene™ están fabricados con LDPE opaco y son ideales para soluciones sensibles a la luz ultravioleta. Suministra gotas de 40 μl (datos basados en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota); dispensación de una en una gota. Excelente resistencia química; adecuado para la mayoría de aplicaciones biotecnológicas, diagnósticas y farmacéuticas.

  • Opaque white bottle ideal for UV lightsensistive solutions
  • Dropper control tip snaps into place for a secure fit
  • Dispensing tip and closures included; choose white or multi-colored closures
  • Bottles deliver 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time
  • Leakproof† when used with provided Nalgene tip and closure

Recycling Information:
Nalgene reusable LDPE bottles are designed to last many years under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. Nalgene LDPE bottles and their packaging are readily recyclable. Please recycle the corrugate cartons and LDPE bags in which your Nalgene bottles products are packaged. And at end of product life, please wash and recycle your Nalgene LDPE bottles.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Color del tapónVarios
Tamaño del tapón15-415 mm
Tipo de tapónPunta de control de cuentagotas
DescripciónFrasco cuentagotas de LDPE
Para utilizar con (equipo)Tapones Nalgene
IncluyeTapones y punta dosificadora
N.º por caja25
N.° por paquete25
Dispensación a través del tapónSí
Capacidad (imperial)0,5 oz
Capacidad (métrico)15 ml
Closure IncludedSí
ColorBlanco
Drop Size40 μl
MaterialLDPE
Tipo de productoFrasco cuentagotas
FormaForma redonda
Unit SizeCase of 25