BOC-sarcosina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
BOC-sarcosina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
BOC-sarcosina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

BOC-sarcosina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 13734-36-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
27567025025 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 275670250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS13734-36-6
IUPAC Name2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}acetate
Molecular FormulaC8H14NO4
InChI KeyYRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-M
SMILESCN(CC([O-])=O)C(=O)OC(C)(C)C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Water=<0.2 % (K.F.)
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point86°C to 90°C
Titration with NaOH99.0 to 101.0 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only