Particules enrobées de streptavidine Power-Bind™
Thermo Scientific™

Particules enrobées de streptavidine Power-Bind™

Liez une variété de ligands biotinylés, y compris l’ADN / ARN, les oligo-éléments, les anticorps et les protéines avec les particules enrobées de streptavidine Thermo Scientific™ Power-Bind.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceDiamètre (métrique)Quantité
290018010111500,85 μm1 ml
290007010101500,3 μm5 ml
290007010103500,3 μm100 ml
290007010111500,3 μm1 ml
290018010101500,85 μm5 ml
290018010103500,85 μm100 ml
Référence 29001801011150
Prix (EUR)
-
Diamètre (métrique):
0,85 μm
Quantité:
1 ml
Liez une variété de ligands biotinylés, y compris l’ADN / ARN, les oligo-éléments, les anticorps et les protéines avec les particules enrobées de streptavidine Thermo Scientific™ Power-Bind. Ces particules possèdent des capacités de liaison à la biotine très élevées et stables et répondent aux préoccupations des fabricants de kits de test diagnostique et des chercheurs travaillant sur les acides nucléiques. Les microparticules réduisent les effets de matrice de sérum et améliorent la précision des dosages, générant ainsi des liaisons faibles, non spécifiques, des protéines sériques et des autres substances interférentes.
L’utilisation de microparticules en soutien de la phase solide dans le cadre de divers immunodosages et de purifications d’affinité est connue depuis longtemps ; toutefois, l’obtention d’une activité intense et d’une liaison stable des ligands en phase solide s’avère plus difficile. Les composés biotinylés se lient de façon stable aux particules enduites de streptavidine Power-Bind après une simple incubation dans une solution tampon, en raison de l’affinité importante de l’interaction biotine-streptavidine. Les particules agissent également comme des espacements, ce qui améliore l’activité spécifique du ligand lié. Suspensions de particules non magnétiques monodispersées avec la streptavidine liée de façon covalente à la surface dans une forme hautement active

Caractéristiques :

  • Fabriquées à partir de particules modifiées par acide carboxylique de 0,3 μm ou 0,8 μm Thermo Scientific™ OptiLink™
  • Capacité élevée de liaison à la biotine
  • Extrêmement stables, longue durée de conservation
  • Simplifient le processus de liaison de ligands aux particules
  • Allient les avantages des grandes surfaces et d’une activité de liaison facile, à hautes affinité et spécificité
  • Parfaits pour les tests de chimiluminescence, capture de ligands biotinylés, ainsi que pour la biologie moléculaire, les immunoessais ou les application de préparation des échantillons

Avantages :

  • Constante de dissociation (rapport molaire 10 à 15 Kd), protocoles de liaison protocoles simples en une étape pour les ligands biotinylés
  • Forte activité des ligands liés à la surface pour résoudre facilement les problèmes de couplage difficile
  • Réactions simples de biotinylation aqueuse
  • Faibles interactions non spécifiques (surface de microparticule bloquée)
  • Particules extrêmement mobiles pour les applications basées sur les membranes
  • Peuvent être utilisées dans le cadre des EIA avec les systèmes de détection de biotine /enzymes
  • Effet d’espaceur intéressant de la molécule SA
  • Un choix de diamètres de 0,3 μm ou de 0,8 μm pour différentes exigences en matière d’applications

Recommandées dans les domaines suivants :

  • Microbilles non magnétiques universelles pour le couplage de ligands uniques.
  • Diagnostics cliniques et applications de biologie moléculaire.
Spécifications
Certifications/ConformitéComprend un certificat d’analyse
DescriptionParticules enrobées de streptavidine Power-Bind
ComprendNotice et certificat d’analyse
Conservateur0,05 % de Na Az
Quantité1 ml
Packs d’évaluation d’échantillonLes échantillons d’évaluation Power-Bind sont conditionnés en flacons de 1 ml à 1 % de solides (10 mg/ml). Sélectionner des lots individuels à évaluer.
Durée de conservation24 mois
Conditionnement spécialLes particules de streptavidine enrobées Power-Bind sont disponibles en différentes concentrations et dans des tailles de conditionnement sur demande.
StabilitéThiocyanate de guanidinium ; DMF et DMSO à 100 % ; environnements d’irradiation par ultrasons ; thermocyclage par PCR
CouleurBlanc ou incolore
Diamètre (métrique)0,85 μm
À utiliser avec (application)Liaison du ligand biotinylaté, Essais de diagnostic
MatériauPolystyrène
Type de produitParticules spécialisées
Unit SizeEach
Contenu et stockage
2°C à 8°C