Search
Search

| Katalognummer | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) |
|---|---|---|---|
| 290VT188 | Ferrule | Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,53 mm |
| 29033460 | Ferrule | Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,32 mm |
| 29033461 | Ferrule | Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,1 bis 0,25 mm |
| 29033471 | Ferrule | Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,53 mm |
| 29033496 | Ferrule | Thermo Scientific MS-Detektoren | 0,1 bis 0,25 mm |
| 29033497 | Ferrule | Thermo Scientific MS-Detektoren | 0,32 mm |
| 290VP144 | Ferrule | Agilent MS-Detektoren | 0,53 mm |
| 290VT165 | Gepackte Säule | Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 6,35 mm |
| 290VT168 | Gepackte Säule | Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 3,175 mm |
| 290VT186 | Ferrule | Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,1 bis 0,25 mm |
| 290VT187 | Ferrule | Thermo Scientific TRACE Ultra SSL-Injektoren und Nicht-MS-Detektoren | 0,32 mm |