2-(2-Propynyloxy)Tetrahydro-2H-Pyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(2-Propynyloxy)Tetrahydro-2H-Pyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(2-Propynyloxy)Tetrahydro-2H-Pyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-(2-Propynyloxy)Tetrahydro-2H-Pyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-(2-Propynyloxy)Tetrahydro-2H-Pyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6089-04-9 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 295061000
Preis (EUR)
355,00
Each
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
355,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS6089-04-9
IUPAC Name2-(prop-2-yn-1-yloxy)oxane
Molecular FormulaC8H12O2
InChI KeyHQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYNA-N
SMILESC#CCOC1CCCCO1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
GC>=97.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only