Search
Search
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 30005-304030 | 300 mm | 4 mm | 5 μm |
| 30005-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 30003-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm |
| 30005-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
| 30003-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 30005-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 30005-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 30005-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 30005-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 30005-054030 | 50 mm | 4 mm | 5 μm |
| 30005-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 30003-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 30005-204630 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 30003-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 30003-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
| 30005-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de sílice para LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.